Schutzbrille, SP1000™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1028640 1028643 1028644
111-2161EA 31.3 EUR
111-2161 111-2162 111-2163
Schutzbrille, SP1000™
Schutzbrillen
Diese Zweischeiben-Schutzbrille schützt vor Stoßeinwirkungen, Wind, Staub und Schmutzpartikeln. Ideal für schmutzige Arbeitsumgebungen mit hohem Partikelanteil wie beim Schleifen, Zerspanen, Hobeln und Schmirgeln.
  • Weiches und flexibles Nasenstück
  • Weiche, qualitativ hochwertige Gesichtspolsterung und gepolsterte Bügelenden
  • Großzügig einstellbares flammenbeständiges Stirnband
  • Wrap-Around-Scheibe, in 8 Positionen einstellbar
  • Indirekte Belüftung von oben und unten sowie kratzfeste und beschlagfreie Dura-Streme Doppelbeschichtung
Standards: EN 166