Sicherheits-Schutzset, PSA

Lieferant: Portwest
PW90YER
111-2226EA 29.2 EUR
111-2226
Sicherheits-Schutzset, PSA
Gesichtsschutz
Das Set enthält Kapselgehörschützer und ein transparentes Visier mit Halterung. Es schützt vor Partikeln, Metallspritzern und übermäßigem Lärm.

  • Gehörschutzkapseln mit Druckverschluss gewährleistet optimale Dämpfung: SNR 25 dB
  • Visier aus Polycarbonat in optischer Qualität (1) und Stoßfestigkeit der Klasse B: 400×200 mm
  • Erstklassige Justierung mit Ratschensystem sorgt für einen festen Sitz

Farbe: Gelb

Standards: EN 166 1B (Visier), EN 166 3B (Brauenschutz)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR