Schutzbrille, Virtua™ AP
Lieferant: 3M
VIRTUAA1 VIRTUAA0
MMMAVIRTUAA1EA 8.4 EUR
MMMAVIRTUAA1 111-2281
Schutzbrille, Virtua™ AP
Schutzbrillen
Leichte, stilvoll gestaltete Schutzbrille Die Virtua™ AP-Schutzbrille verfügt über ein stromlinienförmiges Rundum-Design für hervorragende Abdeckung und ein gutes Sichtfeld.
  • Integrierter Brauensteg für zusätzlichen Schutz
  • Leicht für maximalen Komfort
  • Starke Polycarbonat-Gläser mit kratzfester Beschichtung für verbesserte Sicht und längere Haltbarkeit
Gewicht: 26 g
Standards: EN 166:2001