Schutzhelme, uvex pheos E-S-WR
Lieferant: UVEX
9770.131 9770.832 9770.031 9770.431
111-2335EA 19.3 EUR
111-2335 111-2336 111-2334 UVEX9770.431
Schutzhelme, uvex pheos E-S-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Die leichten uvex pheos Schutzhelme bestechen durch ihr sportliches Design und bieten maximalen Tragekomfort. Die robuste, steife Helmschale hält auch seitlichem Druck problemlos stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen für Arbeiten im Baugewerbe und in der Industrie.
  • Kann schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden – Visier, Gesichtsschutz, Schutzbrillen, Kapselgehörschutz oder Kopflampe
  • Hängegurt mit Drehverriegelung zur stufenlosen Weitenverstellung
  • Die 6-Punkt-Textilbandbefestigung sorgt