Zubehör für Vollsichtbrille GoggleGear 500
Lieferant: 3M
GG500KI
111-2371EA 18.7 EUR
111-2371
Zubehör für Vollsichtbrille GoggleGear 500
Vollsichtbrillen
3M™ Goggle Gear™ Korrektionseinsatz zur einfachen Verwendung mit 3M™ Goggle Gear™ 500 (MMMAGG501SGAF-EU).
  • Für PC-Gläser bis zu + und - 6 Dioptrin
  • Für jeden der Korrektionsgläser im Gebrauch mit Vollsichtbrillen benötigt
  • Geeignet für 3M™ Goggle Gear, 500-Series Splash Goggles