Schutzbrillen, Solus™ 1000
Lieferant: 3M
S11SGAF S1101SGAFKT S12SGAF S22SGAF S21SGAF S13SGAF S23SGAF S1201SGAF-TSKT S1101NSGAFTSKT
111-2373EA 23.2 EUR
111-2373 111-2376 111-2374 111-2377 111-2626 111-2375 111-2378 MMMAS1201SGAF-TSKT MMMAS1101NSGAFTSKT
Schutzbrillen, Solus™ 1000
Schutzbrillen
Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 mit starken Polycarbonat-Gläsern verfügt über einen schlanken, stilvollen Rahmen. Diese Brillen haben eine Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, weiche Polsterung an Brillen- und Nasenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Schmaler und moderner Rahmen mit Farbakzenten und gepolsterten Brillenbügeln
  • Starke Polycarbonat-Gläser mit hoher Stoßfestigkeit
  • Dank der Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest, sie ist sogar mehrmals waschbar
  • Leicht mit weichem, gepolstertem Nasensteg
  • Zur automatischen Reinigung, Desinfektion und Sterilisation bei 121 °C im Autoclav geeignet
  • Innere Polsterung an den Brillenbügeln verbessert Tragekomfort und Stabilität
  • Ausgezeichneter Schutz gegen ultraviolette Strahlung (UV)
Optional: Verstellbares Kopfband und Schaumstoff- oder TPE-Dichtung.
Standards: EN 166