Schutzbrillen, uvex sportstyle
Lieferant: Uvex
uvex sportstyle
111-2420EA 19.1 EUR
111-2420 111-2388 UVEX9193.375 UVEX9193.838 UVEX9193.280 UVEX9193.080 111-1704
Schutzbrillen, uvex sportstyle
Schutzbrillen
Die sehr leichte, bequeme und sportliche Sicherheitsbrille verfügt über ein weites Sichfeld und eine Konturscheibe. Sie bietet eine ausgezeichnete Augenabdeckung und ist passend für alle Gesichtsformen, auch für schmale Gesichter, was eine Standardisierung des Sortiments ermöglicht.
  • Aufgrund der ausgezeichneten beschlaghemmenden Eigenschaften für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet
  • Permanente Beschichtung (uvex supravision extreme): leistungsfähiger Beschlagschutz innen und kratzfest außen
  • 100% UV400-Schutz
  • Weiche, verstellbare Nasenauflage für gute Positionierung und optimalen Sitz
  • uvex duo component technology mit weichen Komponenten an Bügelenden, Nasenauflage und Brauen sorgen für Rutschfestigkeit und hohen Komfort bei langer Tragedauer
  • CBR65 Modell: Contrast (verbesserter Kontrast bei diffusem Licht), Bluelight (Blaulichtreduktion), Relaxed Vision (geringere Ermüdung); 65% Transmission (65% Lichtdurchlässigkeit)
Die Brille ist mit anderer PSA wie Masken kombinierbar.
Gewicht: 23 g.
Standards: EN 166, EN 170, optische Klasse 1 FTKN