Filter für X-plore® Rd90
Lieferant: Dräger
6738811 6738771 6738770 6738810 6738812
DRAE6738811EA 100.75 EUR
DRAE6738811 DRAE6738771 DRAE6738770 DRAE6738810 111-2427
Filter für X-plore® Rd90
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Diese Filterserie mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 (91 mm Durchmesser) ist für die Verwendung in Halbmasken konzipiert. Geeignet für Dräger Halbmasken X-plore® 4390 und X-plore® 4790, per Adapter 40/90 auch für alle Masken mit Anschluss gemäß EN 148-1.
  • Kompakte Filter mit Aluminiumgehäuse, das eine gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden ermöglicht
  • Einzeln verpackt, um einen optimalen Schutz des unbenutzten Filters zu gewährleisten
  • Haltbarkeit (ab Herstelldatum): Gas- und Kombinationsfilter 6 Jahre, Partikelfilter 12 Jahre
Standards: EN 141:2000 bzw. EN 14387, 143:2000; zertifiziert durch SAI Global