VWR®, Labormatten für Arbeitsflächen
Lieferant: VWR Collection
111-2431EA 57.8 EUR
111-2431
VWR®, Labormatten für Arbeitsflächen
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Diese langlebigen, von der FDA für den Lebensmittelkontakt zugelassenen Silikon-Labormatten sind ideal für den Einsatz in jeglichen Arten von Laboren sowie in spezielleren Bereichen wie Kühlräumen, Reinräumen und Umgebungen, in denen ein hohes Maß an Sterilität gefordert ist. Sie vereinfachen bei gleichzeitig hoher Sicherheit die Arbeitsabläufe durch Organisation und eine einfache Reinigung.
  • Doppelseitig - Auf einer Seite: Kombination aus strukturierter und glatter Oberfläche; Auf der anderen Seite: nur glatte Oberfläche
  • Hält Arbeitsflächen sauber und schützt vor Verschüttungen, Flecken und Abnützung sowie vor bis zu 200 °C heißen Gegenständen
  • Lippe an den Kanten kann ca. 250 ml Flüssigkeit auffangen
  • Rutschfeste Oberfläche verhindert ein Verrutschen der Matte und von Gegenständen
  • Geräuschdämpfend, reduziert Vibrationsgeräusche von herkömmlichen Tischgeräten
  • Chemisch inert und reagiert nicht mit den meisten Chemikalien
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
Die genoppte Oberfläche ist ideal zum Auflegen von Röhrchen und sorgt dafür, dass sich kleine Gegenstände nicht verschieben oder wegrollen und Behälter, Pipettenspitzenboxen, Assay-Platten etc. sicher an Ort und Stelle bleiben.
Die Matten sind wiederverwendbar und reduzieren somit das Abfallaufkommen, was diese Matte zu einer umweltfreundlicheren Option gebenüber Einweg-Matten macht. Sie können einfach durch Abwischen mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt werden und sind zudem spülmaschinengeeignet.
Zur Lagerung können die Matten kompakt zusammengerollt werden.