Gesichtsvisier, DFS1
Lieferant: Bollé Safety
PFSDFS1104
111-2494EA 0 EUR
111-2494
Gesichtsvisier, DFS1
Gesichtsschutz
Das DFS1 Gesichtsvisier schützt perfekt gegen Spritzer und Tropfen und eignet sich somit für alle Erste-Hilfe-Maßnahmen. Es ist einfach zu nutzen, kostengünstig, schützt rundum und kann über Brillen getragen werden.
  • Stirnschutz aus Schaumstoff
  • Beschlagfreies Material und blauer Schutzfilm auf der Scheibe
  • Über Korrekturbrillen tragbar
  • Schutz gegen Blut und andere Flüssigkeiten
  • Elastisches Kopfband
Das Gesichtsvisier wird in drei Teilen geliefert, die einfach zusammengesetzt werden können - ein 0,2 mm dickes PET-Visier mit PU-Rahmen, eine Schaumstoff-Stirnauflage und ein weißes Polyester-Kopfband.
Das Visier sollte regelmäßig gereinigt werden. Zerkratzte und beschädigte Visiere sollten ausgetauscht werden. Der Gesichtsschutz muss in einer trockenen und sauberen Umgebung aufbewahrt werden.