Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, flexible Passform, E-A-R™
Lieferant: 3M
328-1001 328-1000
111-2511EA 801 EUR
111-2511 111-2510
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, flexible Passform, E-A-R™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
E-A-R™ Flexible Fit HA-Ohrstöpsel haben eine patentierte Schaumstoffformulierung, die sie vollständig waschbar und wiederverwendbar macht. Die weiche Schaumstoffspitze und der flexible Schaft ermöglichen ein einfaches Einführen in das Ohr mit einer oder zwei Händen, da sich die Schaumstoffspitze an die einzigartige Form des Gehörgangs anpasst und so Geräusche abschirmt. Diese Ohrstöpsel sind ideal für Aktivitäten, bei denen Handschuhe erforderlich sind oder die Hände schmutzig werden, oder Situationen, in denen nur eine Hand frei ist, um die Ohrstöpsel einzusetzen.
  • Fester, aber dennoch
More Product Information