Schutzbrillen, 5X1, Vanguard PLUS
Lieferant: UNIVET
5X1.03.00.00
111-2514EA 186 EUR
111-2514
Schutzbrillen, 5X1, Vanguard PLUS
Vollsichtbrillen
Die vielseitige und multifunktionelle X-Generation 5X1 Platform wurde entwickelt, um optimalen Schutz und Anpassungsfähigkeit in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten.
  • Einstellbare Bügel mit SoftPad-Technologie
  • Scheibe mit FLD-Technologie (Floating Lens Design)
  • Patentierter Nasensteg aus antiallergenem Gummi, höhenregulierbar, konzipiert um den Druck auf die Nase zu reduzieren
  • Schneller Austausch von Elastikband und Gläsern
  • Einfache Montage der Gummidichtung
Gewicht: 29 g
Standards: EN 166
Bestellinformation: Große Auswahl an Scheiben und auch mit Korrektion verfügbar.