Schutzbrillen, Solis Go Green

Lieferant: Bollé Safety
PSSSOLI063
111-2540EA 294 EUR
111-2540
Schutzbrillen, Solis Go Green
Schutzbrillen
Die Solis Go Green Schutzbrillen vereinen die Kernelemente des Augenschutzes: Sicherheit, Komfort und Stil. Solis Go Green gewährleistet alle Vorteile und Leistungsmerkmale und ist dabei umweltfreundlich.

  • Rahmen aus 100% recyceltem Nylon, hergestellt aus Fischernetzen
  • Recyceltes Produkt entspricht zu 100% den internationalen Sicherheitsstandards
  • Voller Rahmen für zusätzlichen Komfort und Schutz
  • Rutschfeste Bügel
  • Rundumrahmen

Gewicht: 25 g

Standards: Gemäß EN 166, EN 170; EN 166 F CE (Rahmen)

Verpackung: Die Produkte sind garantiert frei von Kunststoffen, werden in Seidenpapier eingewickelt und dann in recycelten Kartons gelagert. Die Gebrauchsanweisung wird mit pflanzlicher Tinte direkt auf die Verpackung gedruckt, um das Abfallaufkommen zu minimieren.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR