Angetriebene und versorgte Atemschläuche, Versaflo™
Lieferant: 3M
BT-64
111-2553EA 395 EUR
111-2553
Angetriebene und versorgte Atemschläuche, Versaflo™
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Der Versaflo™ Beatmungsschlauch BT-64 ist ein Hochleistungs-Atemschlauch. Es verbindet zugelassene, eng anliegende Gesichtsmasken mit angetriebenen Luftversorgungseinheiten, um sicherzustellen, dass saubere Luft die Gesichtsmasken mit uneingeschränktem Luftstrom erreicht.
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Material
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Schützt vor bestimmten Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn es in einer zugelassenen Konfiguration verwendet wird
  • Der Luftstrom sorgt für Komfort beim Arbeiten und reduziert das Beschlagen des Visiers
  • Unterstützt die Integration von kompatiblem Gehör- und Kopfschutz
  • Vollständig tauchfähig zur Reinigung (mit 3M™ Reinigungs- und Aufbewahrungskit, BT-953)
Erhalten Sie mit dem Versaflo™ Beatmungsschlauch, BT-64, bei Verwendung in einer zugelassenen Konfiguration eine zuverlässige Verbindung zwischen 3M™ eng anliegenden Atemschutzmasken und Luftversorgungseinheiten. Der Beatmungsschlauch BT-64 ist für die Verwendung mit 3M™ Vollgesichts-Atemschutzgeräten der 6000-Serie, 7907S-Serie und 3M™ Halbgesichts-Atemschutzgeräten der 7500-Serie in Verbindung mit 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbos TR-600 und TR-800 ausgelegt. Bei Verwendung in Verbindung mit dem 3M™ Versaflo™ TR-800 Powered Air Turbo bietet der Versaflo™ Atemschlauch BT-64 einen eigensicheren Atemschutz für den Einsatz in potenziell explosiven Atmosphären.
Dieses Beatmungsschlauchpaket enthält den 3M™ Air Flow Indicator, TR-973. Der Schlauch besteht aus strapazierfähigem Material für anspruchsvolle Anwendungen, während der in die Maske des Benutzers geleitete Luftstrom das Atmen erleichtert, verglichen mit der gleichen Maske mit direkt angebrachten Filtern (Unterdruckmodell). Der Luftstrom trägt auch zum Komfort während der Arbeit bei und hilft, das Beschlagen des Visiers zu reduzieren.
Lieferumfang: Jede Packung enthält den 3M™ Versaflo™ Beatmungsschlauch, BT-64 und den 3M™ Luftstromanzeiger, TR-973.