Wiederverwendbare Einatmungs- und Ausatmungsventilbaugruppe, Secure Click™,
Lieferant: 3M
HF-800-02
111-2557EA 75.4 EUR
111-2557
Wiederverwendbare Einatmungs- und Ausatmungsventilbaugruppe, Secure Click™,
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken
Das Secure Click™ Ein- und Ausatemventil HF-800-02 ist ein Ersatzventil für die wiederverwendbaren Secure Click™ Halbmasken-Atemschutzgeräte der Serien HF-800 und HF-800SD.
  • Wird sowohl als Einatmungs- als auch als Ausatmungsventil in den Atemschutzmasken der HF-800-Serie verwendet
  • Das Ausatemventil leitet die ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten
  • Das Einatemventil lässt gefilterte Luft in das Atemschutzgerät gelangen
  • Hilft bei der Einhaltung der behördlichen Leistungsanforderungen von Atemschutzmasken
  • Ein austauschbares Teil kann möglicherweise zu Kosteneinsparungen bei Atemschutzgeräten führen
Ersatzventil für die wiederverwendbaren Halbmasken 3M Secure Click™ HF 801, HF 802, HF 803, HF 801SD, HF 802SD und HF 803SD (separat erhältlich). Dieses Ersatzventil ist einfach zu installieren und kann die Lebensdauer von Atemschutzgeräten verlängern und möglicherweise zu Kosteneinsparungen führen.