Schutzbrille, SecureFit™ 200 Serie
Lieferant: 3M
SF201SGAF-BLU
111-2572EA 13.1 EUR
111-2572
Schutzbrille, SecureFit™ 200 Serie
Schutzbrillen
Das Sicherheitsglas SecureFit™ 200 ist leicht und verfügt über die 3M™ Pressure Diffusion Temple-Technologie. Sie verfügt über klare, kratzfeste und beschlagfreie Gläser sowie ein umlaufendes Design, das sicher und komfortabel ist.
  • Verteilen Sie den Druck über den Ohren mit der 3M™ Pressure Diffusion Temple-Technologie
  • Weiche, verstellbare Nasenauflagen sorgen für zusätzlichen Komfort
  • Flache und flexible Bügel lassen sich problemlos mit Gehörschutzkapseln kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
  • Das umlaufende Design bietet dem Benutzer ein weites Sichtfeld
  • Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung bietet hervorragende beschlagfreie und kratzfeste Eigenschaften
  • Hervorragender Schutz vor ultravioletter (UV) Strahlung
  • Eine abnehmbare, mit Schaumstoff ausgekleidete Dichtung ist erhältlich
Rundumform, leichtes und selbst justierendes SecureFit™ 200 Sicherheitsglas wiegt nur 18 g und bietet eine komfortable Passform. Sie verfügt über die 3M™ Pressure Diffusion Temple-Technologie (PDT) die eine natürliche Anpassung der Brillenbügel an individuelle Kopfgrößen ermöglicht. Die Antibeschlag-Beschichtung Scotchgard™ ermöglicht eine klare Sicht, widersteht Beschlag länger als traditionelle Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen, Verwendung von Alkoholtüchern oder durch Desinfizieren durch Eintauchen in verdünntes Bleichmittel. Hervorragende Antibeschlag- und Antikratzeigenschaften für eine verbesserte Haltbarkeit und Sicht.
Weite und flexible Brillenbügel geben einen soliden Seitenschutz über den Ohren und lassen sich gut mit Gehörschutzkapseln kombinieren. Das umlaufende Design bietet dem Benutzer ein weites Sichtfeld und trägt dazu bei, ein Verrutschen durch Kopfbewegungen zu reduzieren.
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (Rahmen)