Sicherheitsbrillen, uvex i-lite planet
Lieferant: UVEX
9143.295
111-2574EA 21.8 EUR
111-2574
Sicherheitsbrillen, uvex i-lite planet
Schutzbrillen
Diese metallfreie, vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie ermöglicht eine flexible Auswahl für viele Anwendungen.
  • Großes, flaches Linsendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
  • UV400 - 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • Nachhaltig hergestellt aus biobasierten Materialien
Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision-Beschichtungstechnologie ist dauerhaft beschlagfrei und kratzfest. x-tended sideshield bietet zusätzlichen Seitenschutz. Die mehrstufig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen ein hohes Maß an individueller Anpassung, um einen guten Sitz auf jeder Kopf- und Gesichtsform zu gewährleisten. Ergonomisch geformte Bügel für einen perfekten Sitz ohne Druckstellen.
Rahmenfarbe: Anthrazit, türkis.
Standards: Gemäß: EN 166, EN 170. Rahmen: W EN 166 F CE. Glas: 2C-1.2 W 1 FKN CE.