Sicherheitsbrillen, uvex i-guard planet
Lieferant: UVEX
9143.296
111-2575EA 28.2 EUR
111-2575
Sicherheitsbrillen, uvex i-guard planet
Schutzbrillen
Diese metallfreie, vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie ermöglicht eine flexible Auswahl für viele Anwendungen.
  • Großes, flaches Linsendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
  • UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • Nachhaltig hergestellt aus recycelten und biobasierten Materialien
Die robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie mit dauerhaft beschlagfreien und kratzfesten Eigenschaften. x-tended sideshield bietet einen zusätzlichen Seitenschutz. Weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst für optimalen Schutz und Komfort schützt auch vor Flüssigkeiten und grobem Staub (Kennzeichnung 3 und 4).
Die mehrstufig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen ein hohes Maß an individueller Anpassung, um einen guten Sitz auf jeder Kopf- und Gesichtsform zu gewährleisten. Ergonomisch geformte Bügel für einen perfekten Sitz ohne Druckstellen.
Rahmenfarbe: Anthrazit, türkis
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; W EN 166 3 4 F CE (Rahmen); 2C-1.2 W 1 FKN CE (Glas)