Bügelgehörschützer, PerCap®
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1005952
111-3581EA 15.4 EUR
111-3581
Bügelgehörschützer, PerCap®
Gehörschutzstöpsel Bügelgehörschützer
Diese Bügelgehörschützer mit zusammenfaltbarem Kopfband und weichen Schaumstoff-Stöpseln bieten hohen Tragekomfort.
  • Zeitweisen Aufenthalt in lärmbelasteten Umgebungen
  • Mit federleichten, auf Taschenformat zusammenklappbaren Bügeln
  • Stöpsel sind austauschbar
SNR: 24 dB
SNR: 24 dB
Standards: EN 352-2
Lieferumfang: Supplied with a storage case.