VWR®, Brillen- und Linsenreinigungstücher, Sorte 541
Lieferant: VWR Collection
111-5003EA 18.5 EUR
111-5003 111-5004
VWR®, Brillen- und Linsenreinigungstücher, Sorte 541
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Linsenreinigungstücher
Geeignet zur Reinigung verschiedener optischer Linsen wie Objektive, Okulare, Lupen, Brillen sowie zur Reinigung von Lichtleiterfasern.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable