Überbrille, uvex 9161
Lieferant: UVEX
9161.005
111-8030EA 28 EUR
111-8030
Überbrille, uvex 9161
Schutzbrillen
Überbrillen (OTG) mit uneingeschränktem seitlichen Sichtfeld können über den meisten Korrekturbrillen getragen werden.
  • Indirekte Belüftung
  • Bügellänge in vier Stufen anpassbar
  • Gepolsterte Bügelenden garantieren ausgezeicheten, druckfreien Sitz
  • Durch spezielle Optidur-NHC-Beschichtung extrem kratzfest und beständig gegen Chemikalien
Gewicht: 56 g
EN 166-168, EN 170; 1F
Standards: EN 166, EN 170; 1F