Schutzhelme, uvex airwing B-WR
Lieferant: UVEX
9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
111-8234EA 22.8 EUR
111-8234 111-8237 111-8253 111-8254 111-8255 111-8256
Schutzhelme, uvex airwing B-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Airwing B-WR Schutzhelm mit einer Schale aus Polyethylen.
  • Drei variable Belüftungsöffnungen
  • Gurt mit drehbaren Größenverstellern für stufenlose Einstellung der Weite
  • Bietet Schutz auch bei extrem niedrigen Temperaturen (-30 °C)
  • Größe: 52 bis 61 cm
Standards: EN 397
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen