Zirkonium(IV)oxid ≥99,978% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11141.14
11141.22
11141.36
11141.14EA
238
EUR
11141.14
11141.22
11141.36
Zirkonium(IV)oxid ≥99,978% (Metall-Basis), Puratronic®
Zirkonium(IV)oxid
Purity: 99.978%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: Powder
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formel:
ZrO₂ Siedepunkt: ∼5000 °C Schmelzpunkt: ∼2700 °C Dichte: 5,89 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |