1,5-Cyclooctadien 99+% stabilisiert, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cycloocta-1,5-diene
111411000
111411000.EA
49.4
EUR
111411000.
1,5-Cyclooctadien 99+% stabilisiert, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
1,5-Cyclooctadien
Formel:
C₈H₁₂ Molecular Weight: 108,18 g/mol Siedepunkt: 151 °C (101,3kPa) Schmelzpunkt: –69,5 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001752 CAS-Nummer: 111-78-4 UN: 2520 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 100 to 200 ppm octadecyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionate |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...