Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form:
In phosphors for Colour TV tubes, in microwave filters, and as a stabilizer for high-temperature service materials
Formel:
Y₂O₃ Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2410 °C Dichte: 5,01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011473 CAS-Nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |