Yttrium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 74.8 EUR
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
Yttrium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)oxid

Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473

Formel: Y₂O₃
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 5,01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR