Ytterbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ytterbiumtrifluorid

11189.03 11189.09 11189.18
11189.03EA 46 EUR
11189.03 11189.09 11189.18
Ytterbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)fluorid

Purity: 99.99% CAS No.: 13760-80-0 Molecular Formula: YbF3 Formula Weight: 230.04 Physical Form: Lump/Powder Density: 8.2 Melting Point: 1157° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049615

Formel: F₃Yb
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1157 °C
Dichte: 8,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049615
CAS-Nummer: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR