Nitrilhandschuhe, Dexpure® 800-81
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
4580081/L
112-1559EA 37.7 EUR
112-1559
Nitrilhandschuhe, Dexpure® 800-81
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe eignen sich hervorragend für die Nahrungsmittel- und Elektroindustrie, Medizinlabors, sowie für die feine Montage von öligen Teilen und den Umgang mit Chemikalien.
  • Als Alternative zu Latexhandschuhen bieten sie eine bessere mechanische Beständigkeit als Latex und reduzieren das Risiko allergischer Reaktionen
  • Hervorragende Eigenschaften beim Kontakt mit fettigen Produkten
  • Strukturierte Oberfläche für sicheren Griff
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß Europäischer Richtlinie Nr. 1934/2004
  • Leicht erkennbar dank der blauen Farbe
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt