Hergestellt aus hautfreundlichem PFE-Latex (aus Naturkautschuk-Latex) mit einem geringeren Dermatitisriskio, Kimtech™ PFE Handschuhe sind für die Verwendung in vielen unsterilen Bereichen in Laboren, Testumgebungen und der Produktion geeignet.
- Aus Naturkautschuk-Latex mit geringem Dermatitisrisiko
- Bieten sicheren Kontaminationsschutz
- Strukturierte Oberfläche bietet ausgezeichneten Halt in nassen oder trockenen Umgebungen
- Beidhändig tragbar mit Rollrand für zusätzliche Verstärkung und leichtes An- und Ausziehen
- Virenschutz gemäß ISO 16604, Verfahren B:2004
- Latex-Proteinrate <50 µg/g
Zur Verwendung in Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Virologie, Biowissenschaften, biomedizinische Forschung und Forensik geeignet.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Standards: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); Kat. III; AQL 1,5