Handschutz
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
161090
112-1981EA 63 EUR
112-1981
Handschutz
Hand- und Fingerschutz
Dieser hitzebeständige Handschutz aus Silikonkautschuk schützt die Hände beim Umgang mit heißen Laborgeräten und -Artikeln.
  • Hergestellt aus robustem, reißfesten Silikonkautschuk
  • Hält Temperaturen bis zu +260 °C und bis runter auf −57 °C stand
  • Mehrere konkav gekippte Noppen für einen rutschfesten Griff
  • Einheitsgröße