Handschützer, Hot Hand®
Lieferant: FUNAKOSHI
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 71 EUR
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Handschützer, Hot Hand®
Hand- und Fingerschutz
Mit diesen Greiffäustlingen aus flexiblem Silikonelastomer lassen sich heiße oder kalte Gegenstände anfassen und über kurze Distanzen tragen. Die Form schützt nur die Innenseite der Hand und sorgt so für ein gutes Tastgefühl. Der Daumen muss in eine der beiden Öffnungen gesteckt werden, die anderen Finger in die verbleibende Öffnung, um einen guten Greifeffekt zu erzielen.
  • Einsatzbereich von −60 °C bis +230 °C
  • Griff-Fläche ist rutschsicher (Noppen)
  • Mit Ösen zum Aufhängen
  • Reinigung mit Seifenwasser
  • Aufbewahrung bei Raumtemperatur mit Schutz vor Licht
More Product Information