Strickhandschuhe, Stringknits™ 76-202
Lieferant: Ansell
76-202/6 76-202/11
112-3419EA 0 EUR
112-3419 112-3418
Strickhandschuhe, Stringknits™ 76-202
Handschuhe
Leichte, dehnbare Handschuhe aus Nylonstretch. Links und rechts tragbar. Weich, bequem und nicht hautreizend.
  • Besonders flexibel und fusselfrei
  • Alleine oder als Unterhandschuhe zu tragen
  • Keine Nähte: kein Wundscheuern oder Reiben
  • Besonders atmungsaktiv gestrickt: die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken
  • Alle Modelle bei 40 °C waschbar: Kein Einlaufen, keine Versteifung oder Verformung
Ideal für Präzisionsarbeiten, die Feinmontage von trockenen Teilen, Verpackungsarbeiten, sowie für Anwendungen in Lackierereien.
Standards: Cat. II