Reinraumhandschuhe, Nitril, Nitrilite® 93-401
Lieferant: Ansell
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 467 EUR
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Reinraumhandschuhe, Nitril, Nitrilite® 93-401
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren, silikonfreien Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Elektronikgeräteherstellung und der Biotechnologiebranche.
  • Unsteril, puderfrei, strukturierte Fingerspitzen
  • Edeneinem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellt
  • Enthalten keine Latexproteine und bergen somit kein Allergie-Risiko
  • Exzellente Stichfestigkeit und guter Schutz gegen Chemikalien
  • Optimale elektrische Eigenschaften
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 100, ISO 5 oder M 3.5.
Reinheit <: 400 Partikel/cm²
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Verpackung: 50 Handschuhe pro Innenbeutel, 2 Innenbeutel pro Master-Polybeutel, 10 Master-Polybeutel pro Liner-Beutel (1000 Handschuhe).