Unterziehhandschuhe, B0910
Lieferant: Showa
BO910UNI
112-3485EA 51.6 EUR
112-3485
Unterziehhandschuhe, B0910
Handschuhe
Diese dünnen Halbfinger-Handschuhe aus Polyester können als Unterziehhandschuhe getragen werden.
  • Nahtlos, sehr dehnbar und sehr geringe Partikelfreisetzung
  • Außergewöhnliche Fähigkeit zur Transpirationsaufnahme
  • Können bei 40 °C mit einem neutralen Reinigungsmittel gewaschen werden
Ideal für anspruchsvolle Arbeiten.
Standards: Kat. I