Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Advance™
Lieferant: Nitritex
BASL6.0 BASL7.0 BASL8.0 BASL9.0 BASL7.5 BASL8.5 BASL6.5
112-3492EA 452 EUR
112-3492 112-3494 112-3496 112-3498 112-3495 112-3497 112-3493
Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Advance™
Handschuhe
Diese handspezifischen Latexhandschuhe sind anatomisch geformt und daher angenehm zu tragen. Sie eignen sich für die Verwendung im medizinischen Bereich sowie im Labor.
  • Steril, ungepudert
  • Latex zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und seinen Komfort aus
  • Proteinkonzentration: unter 50 µg/g
  • Geeignet für doppelte Behandschuhung
  • Strukturierte Oberfläche für sicheren Griff
  • Anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort
  • Markierte Bündchen: Aufgedruckte Tinte zeigt Größe sowie L oder R
  • AQL 1,5
  • Erfüllt Norm: PPE, Kat III EN ISO 374 Typ B