Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, BioClean N-Plus™
Lieferant: Nitritex
BNPS100 BNPS80 BNPS65 BNPS60 BNPS70 BNPS75 BNPS85 BNPS90
112-3865EA 1020 EUR
112-3865 112-3870 112-3867 112-3866 112-3868 112-3869 112-3871 112-3872
Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, BioClean N-Plus™
Handschuhe
Diese handspezifischen Nitrilhandschuhe mit Rollrand bieten eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen zytotoxische Arzneimittel. Sie verfügen auch über hervorragende ESD-Eigenschaften. Geeignet für Chemotherapie-Anwendungen.
  • Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit
  • Ohne Naturkautschuk-Latexproteine, hypoallergen
  • Erweiterte Länge bietet Schutz bis zum Ellbogen
  • Manschetten mit Rollrand für leichtes Anziehen
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4 oder M2.5.
Typical particle count ≥0,5 μm: <1800 counts/cm²
Freedom from holes (final release): 1,0 AQL performance
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Typ B, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Geprüft nach dem Standardtestverfahren ASTM D6978-05 für die Permeation durch Zytostatika.
Verpackung: Ein Paar pro Kunststofftasche, eine Tasche pro EasyTear™ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (200 Paar).