Reinraumhandschuhe, Polychloropren, steril, BioClean P-Zero™
Lieferant: Nitritex
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 634 EUR
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Reinraumhandschuhe, Polychloropren, steril, BioClean P-Zero™
Handschuhe
Diese handspezifischen Handschuhe mit Rollrand sind beständig gegen Chemikalien und zytotoxische Arzneimittel. Sie sind somit geeignet für Chemotherapie-Anwendungen (ASTM D 6978-05 getestet).
  • Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Manschette mit Rollrand für leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Polychloropren bietet außergewöhnliche Tastempfindung
  • Ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 10,More Product Information