VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, unsteril, ISO 4, 400 mm
Lieferant: VWR Collection
112-5119EA 544 EUR
112-5119 112-5122 112-5124 112-5121 112-5123 112-5120
VWR®, Reinraumhandschuhe, Nitril, unsteril, ISO 4, 400 mm
Handschuhe
VWR® Reinraumhandschuhe aus Nitril werden aus carboxyliertem Acrylnitril-Butadien hergestellt und bieten zuverlässigen und komfortablen Handschutz bei anspruchsvollen Reinraumanwendungen.
  • Entwickelt für den Schutz auf Ellbogenhöhe
  • Beidseitig tragbar, entwickelt mit Mikrostruktur auf Fingern und Handfläche, Rollrand
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • Antistatisch
  • Nur zur einmaligen Verwendung
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10) oder höher.
Standards: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5; Kat. III; AQL 1,5
ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; ASTM D5151; FTMS 101C-4046; WI-QA/15-60; IEST-RP-CC005.4; AQL 1,5
Verpackung: 100 Handschuhe pro doppeltem Beutel, 10 Beutel pro Verpackungseinheit. Die Handschuhe sind doppelt in versiegelten Polyethylen-Reinraumbeuteln verpackt. Jeder Karton ist doppelwandig. Zur Beschriftung von Beutel und Karton wird IPA-beständige Tinte verwendet.