Allzweckhandschuhe, Vital 117/Vital 124
Lieferant: MAPA
34124216 34124217 34124218 34124210 34124109
112-5530EA 16.9 EUR
112-5530 112-5531 112-5532 112-5529 112-5533
Allzweckhandschuhe, Vital 117/Vital 124
Handschuhe
Diese flüssigkeitsdichten Handschuhe aus Naturlatex sind mit einem Baumwollflock-Futter ausgestattet. Sie sind ideal für nicht aggressive Umgebungen.
  • Ausgezeichnetes Tastempfinden durch die Geschmeidigkeit von Naturlatex
  • Tragekomfort durch das Baumwollflock-Futter
  • Geprägte Textur für optimierten Griff
Geeignete Anwendungsbereiche umfassen die Montage öl- und fettfreier Kleinteile sowie allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Umgang mit Haushaltsreinigern
Standards: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III