Allzweckhandschuhe, Vital 180
Lieferant: MAPA
34180146 34180147 34180148 34180149 34180140
112-5540EA 33.8 EUR
112-5540 112-5541 112-5542 112-5543 112-5539
Allzweckhandschuhe, Vital 180
Handschuhe
Diese mit Nitril gemischten Naturlatexhandschuhe sind mit einem Baumwollflock-Futter ausgestattet.
  • Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des zu verarbeiteten Produkts
  • Geprägte Oberfläche für optimierten Griff
  • Flüssigkeitskeitsdicht
Ideal zum Reinigen und für allgemeine Wartungsarbeiten in feuchten Umgebungen sowie für die Montage öliger Kleinteile.
Standards: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 421, Kat. III