Allzweckhandschuhe, Showa 376R
Lieferant: Showa
376R-9/XL 376R-6/S 376R-7/M 376R-8/L 376R-10/XXL
112-5807EA 98.9 EUR
112-5807 112-5804 112-5805 112-5806 112-5803
Allzweckhandschuhe, Showa 376R
Handschuhe
Die doppelte Nitril-Außenschicht dieser flüssigkeitsbeständigen Handschuhe schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Die Schaumbeschichtung auf dem Nitril sorgt für einen sicheren, saugfähigen Griff, auch bei der Arbeit mit öligen Bauteilen.
  • Zu 3/4 in Nitril getaucht mit zusätzlichem Nitrilschaum auf der Handfläche
  • Atmungsaktivität- und wasserabweisend
  • Hohe Beweglichkeit und hoher Widerstand gegen Abnutzung
  • Elastische Bündchen mit gewelltem Rand
  • Anatomische Form, nahtlos gestrickt
  • Minimales Allergierisiko
Schützt Sie die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb, mit optimalem, lang anhaltendem Griff. Lässt keine Feuchtigkeit und fettige Materialien durch, mit erhöhter Abriebfestigkeit für eine längere Haltbarkeit.
Anwendungsbereiche: Luftfahrt, Automobil, Bauwesen, Herstellung, Öl und Gas.
Farbe: Dunkelgrau/grau/blau/schwarz
Standards: EN 388:2016 (4121X); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Beutel.
Bitte beachten Nicht bei starker chemischer Belastung, elektrischer oder thermischer Gefährdung verwenden. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.