Nitril-Handschuhe Showa 7585
Lieferant: Showa
7585/L 7585/M 7585/S 7585/XL 7585/XXL
112-5935EA 41.8 EUR
112-5935 112-5936 112-5937 112-5938 BEST7585/XXL
Nitril-Handschuhe Showa 7585
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe mit längerer Stulpe bestehen aus 100% Nitril. Sie bieten Schutz vor dem Eindringen von Chemikalien.
  • Dickerer Handschuh bietet mehr Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien
  • Vermeidet Latexallergierisiken Typ I und Typ IV
  • Chloriert für mehr Komfort und weniger Klebrigkeit
  • Gefühl einer zweiten Haut, weichere Textur und einfaches Anziehen
  • Formulierung mit niedrigem Elastizitätsmodul für bessere Passform und weniger Ermüdung
  • Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Griff
  • Ohne Weichmacher, puderfrei und silikonfrei
Typische Anwendungsbereiche: Gesundheitswesen/Pharmazie, Glas und Verglasung, Lebensmittelverarbeitung, Elektronik, Luft- und Raumfahrt.
Standards: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (JKL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2001X); Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Verpackung:
Bitte beachten