Unterziehhandschuhe, Showa BO500W
Lieferant: Showa
BO500-S BO500-M BO500-L BO500-XL BO500-XXL
112-5984EA 57.4 EUR
112-5984 112-5983 112-5982 112-5985 112-5986
Unterziehhandschuhe, Showa BO500W
Handschuhe
Diese nahtlos gestrickten Nylonhandschuhe mit elastischem Bündchen verfügen über eine PU-Handflächenbeschichtung. Die Beschichtung schützt die Hand vor Ölen und Abrieb. Ideal für leichte Montagearbeiten, bei denen eine gute Griffigkeit erforderlich ist.
  • Leicht, elastisch und fusselarm
  • Anatomische Form, beständig gegen Verformung
  • Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißabsonderung
  • Minimales Allergierisiko, keine Hautreizungen durch Nähte
Geeignete Branchen sind beispielsweise Landwirtschaft, Logistik und Bauwesen.
Colour: Black
EN 388 (3131); Cat. II
Standards: EN 388:2016 (3131X), Kat. II