Plissierte Masken mit Kopfbändern, unsteril, HM4, PUREZERO®
Lieferant: Halyard
CLN1341TB
112-6508EA 159 EUR
112-6508
Plissierte Masken mit Kopfbändern, unsteril, HM4, PUREZERO®
Masken Reinraum-Masken
Die plissierte HM4-Maske mit Kopfbändern ist eine dreilagige Maske mit langen Bändern, die Partikel, Bakterien und Viren mit einer hohen Effizienz herausfiltert. Diese Maske eignet sich für den Einsatz in Industrie und Reinräumen. Die Maskenkonstruktion besteht aus fusselarmen Materialien mit einer SO SOFT-Innenschicht, einem Nasenband aus Polyesterschaum für zusätzlichen Komfort und Anti-Beschlag.
  • Dreischichtige Maske
  • Lange Bänder zum einfachen Festbinden
  • Entwickelt für den Einsatz in Industrie und Reinräumen
  • Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 4 und oder höher und Klasse B/C/D
  • Exklusives SO SOFT Biokomponenten-Innenfutter für Komfort
Die Reinraumeffizienz hängt von einem effektiven Risikomanagement ab. Die unsterilen PUREZERO® HM4-Gesichtsmasken wurden speziell entwickelt, um den strengen Anforderungen an Masken in Reinraumumgebungen zu entsprechen. Diese Maske besteht aus einem einzigartigen Zweikomponentenmaterial (Polyester und Polyethylen). Sie werden in Werken mit Rohstoffen und Komponenten hergestellt, die bis zum ursprünglichen Lieferanten rückverfolgbar sind.
Verpackung: Abgesaugte Luft, doppelt verpackt. 50 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Karton.