Terbium(III,IV)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide

11207.09 11207.18 11207.A1 11207.30
11207.09EA 280 EUR
11207.09 11207.18 11207.A1 11207.30
Terbium(III,IV)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III,IV)oxid

Purity: 99.9% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151

Formel: O₇Tb₄
Schmelzpunkt: 2340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083151
CAS-Nummer: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR