Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Terbiumtrifluorid
11213.06
11213.14
11213.06EA
140
EUR
11213.06
11213.14
Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)fluorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formel:
TbF₃ Siedepunkt: 2277 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1172 °C Dichte: 7,23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049572 CAS-Nummer: 13708-63-9 EINECS: 237-247-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |