Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Terbiumtrifluorid

11213.06 11213.14
11213.06EA 140 EUR
11213.06 11213.14
Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)fluorid

Purity: 99.99% CAS No.: 13708-63-9 Molecular Formula: TbF3 Formula Weight: 215.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049572

Formel: TbF₃
Siedepunkt: 2277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1172 °C
Dichte: 7,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049572
CAS-Nummer: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR