Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9895% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11241.09 11241.18
11241.09EA 153 EUR
11241.09 11241.18
Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9895% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrifluorid
Purity: 99.9895% CAS No.: 13709-46-1 Molecular Formula: F3Pr Formula Weight: 197.90 Physical Form: Powder Density: 6.2 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 1395° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016287
Formel: F₃Pr
Schmelzpunkt: 1395 °C
Dichte: 6,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016287
CAS-Nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III