Lutetium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

11256.03 11256.06 11256.14
11256.03EA 172 EUR
11256.03 11256.06 11256.14
Lutetium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetium(III)oxid

Purity: 99.99% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100

Formel: Lu₂O₃
Schmelzpunkt: 2487 °C
Dichte: 9,420
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011100
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Merck Index: 14,5615

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR