1-Octanol 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: n-Octanol
112615-2.5L
112615-2.5LEA 157.89 EUR
112615-2.5L
1-Octanol 99%, Reagenzqualität
1-Octanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -15 °C
Dichte: 0,827 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.428 - 1.431
Non-volatile matter Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) complying
APHA Max. 20